650211
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
Sinônimo(s):
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade específica
≥80 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
trifluoroacetic acid: 0.01%
HCl: 1 mM
atividade externa
Chymotrypsin ≤0.05%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1