Documentos Principais
648462
Millipore
Triton X-100
Non-ionic detergent and emulsifier
Sinônimo(s):
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Fórmula linear:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Triton X-100, Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
número de agregação
100-155
cor
colorless to pale yellow
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubilidade
water: soluble
HLB
13.5
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
HLB 13.5. Cloud point 65°C.
Non-ionic detergent and emulsifier (aggregation number:100-55; cloud point: 65°C; CMC: 200-900 µM; HLB number: 13.5).
Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
Aplicação
  • Barbeya oleoides Leaves Extracts: In Vitro Carbohydrate Digestive Enzymes Inhibition and Phytochemical Characterization.: Though indirectly related, this study utilizes methodologies where Triton X-100′s properties as a detergent can be crucial for the extraction and stabilization of bioactive compounds from plant sources, important for medicinal chemistry applications (Khojah et al., 2021).
  • Surface Plasmon Resonance Monitoring of Mono-Rhamnolipid Interaction with Phospholipid-Based Liposomes.: Explores the interaction of biomolecules with lipid membranes, where Triton X-100 plays a key role in forming and stabilizing these liposomes, essential for biochemists studying membrane dynamics and drug delivery systems (Belkilani et al., 2021).
  • Sampling the cultivation parameter space for the bacterial production of TLR1 intracellular domain reveals the multiple optima.: Discusses the use of Triton X-100 in protein purification processes, underlining its utility in optimizing conditions for the production of biologically active proteins, a common technique in biochemical research labs (Goncharuk et al., 2021).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tensoativo não iônico amplamente utilizado para recuperar componentes de membrana em condições brandas não desnaturantes.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup