Documentos Principais
642511
Sigma-Aldrich
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12I3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
650.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - AY6750000
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c(c(cc(c1)CC([N+H3])C(=O)[O-])I)Oc2cc(c(cc2)O)I
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
chave InChI
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chromatographically purified.
Chromatographically purified. Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) under an inert gas for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C or for up to 2 weeks at 4°C.
Outras notas
Rodriguez, E.R., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1899.
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3