Documentos Principais
627850
Millipore
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes.
Sinônimo(s):
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
1449.25 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes. Potency: >700 IU/mg.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Metronidazole BioXtra
Sigma-Aldrich
M1547
Metronidazole
Neomicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N6386
Neomicina
Ampicilina
Sigma-Aldrich
A9518
Ampicilina
Colistina ≥19,000 IU/mg
Sigma-Aldrich
C4461
Colistina
Maria Tsevdou et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-25)
The impact of high-pressure (HP) processing on the viability of two probiotic microorganisms (Bifidobacterium bifidum and Lactobacilluscasei) at varying pressure (100-400 MPa), temperature (20-40 °C) and pH (6.5 vs. 4.8) conditions was investigated. Appropriate mathematical models were developed to describe