Documentos Principais
6.19117
Sigma-Aldrich
Vanillin
GR
Sinônimo(s):
Vanillin
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N