616459
TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII
The TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 356559-20-1, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
TGF-β RI Kinase Inhibitor VIII, ALK5 Inhibitor VIII, SB-525334, 6-(2-tert-Butyl-5-(6-methyl-pyridin-2-yl)-1H-imidazol-4-yl)-quinoxaline, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor VIII
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H21N5/c1-13-6-5-7-16(24-13)19-18(25-20(26-19)21(2,3)4)14-8-9-15-17(12-14)23-11-10-22-15/h5-12H,1-4H3,(H,25,26)
chave InChI
DKPQHFZUICCZHF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Grygielko, E.T., et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.313, 943.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3