616374
TRAIL, Human, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
Apo2L, Human, Recombinant, E. coli, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin (EU/μg TRAIL)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
(-70°C).
Outras notas
Mitsaides, N., et al. 2000. Cancer Res.60, 4122.
Griffith, T.S., et al. 1999. J. Exp. Med.189, 1343.
Mariani, S.M., et al. 1997. J. Cell Biol.137, 221.
Pan, G., et al. 1997. Science276, 111.
Pan, G., et al. 1997. Science277, 815.
Sheridan, J.P., et al. 1997. Science277, 818.
Pitti, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12687.
Wiley, S.R., et al. 1995. Immunity3, 673.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1