614849
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
A cell-permeable, selective, ATP competitive, reversible inhibitor of T-LAK-cell-originated protein kinase (IC₅₀ = 2 µM).
Sinônimo(s):
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
potência
2 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
rust
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)Nc2cc3[n](c4nc5c(nc4c3C#N)cccc5)cc2
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
chave InChI
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
TOPK/PBK
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3