SML1654
R-Ketorolac
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Ketorolac, (1R)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid;, (R)-(+)-ketorolac, (R)-Ketorolac
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +162 to +178°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)[C@H]1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m1/s1
chave InChI
OZWKMVRBQXNZKK-LLVKDONJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3