SML1253
CASIN
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(2,3,4,9-Tetrahydro-6-phenyl-1H-carbazol-1-yl)amino]ethanol, Cdc42 Activity-Specific Inhibitor
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, white to very dark brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC1CCCC2=C1NC3=C2C=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
InChI
1S/C20H22N2O/c23-12-11-21-19-8-4-7-16-17-13-15(14-5-2-1-3-6-14)9-10-18(17)22-20(16)19/h1-3,5-6,9-10,13,19,21-23H,4,7-8,11-12H2
chave InChI
RXIUMAOXORBRCY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on the stimulation of extracellular vesicles (EVs) in intestinal epithelial cells
- to study its effects on mice jejunum
- to study its effects on microbial adhesion-triggered endocytosis (MATE) vesicle morphology in segmented filamentous bacteria (SFB)-colonized mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)