Documentos Principais
605204-M
Sigma-Aldrich
Thrombin, Immobilized, Human Plasma
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
suspension
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native thrombin from human plasma, bound to agarose beads. Thrombin is a key enzyme in the coagulation cascade. Converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIII, which cross-links and stabilizes the fibrin polymer.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, ≤0.1% sodium azide, pH 7.4.
Nota de preparo
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Outras notas
Xiang, B., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 7412.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Trombina lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T7009
Trombina
Trombina lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T4393
Trombina
Trombina lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Sigma-Aldrich
T8885
Trombina
Trombina 400-1000 NIH units/mg protein
Sigma-Aldrich
T7572
Trombina
Trombina lyophilized powder, 40-500 NIH units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
T4648
Trombina
Trombina lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sigma-Aldrich
T7513
Trombina
Protease de TEV
Sigma-Aldrich
T4455
Protease de TEV