58346-M
Tetracycline, Hydrochloride
CAS 64-17-5 is a broad-based antibiotic agent that blocks protein synthesis by inhibiting binding of aminoacyl tRNA to the A-site of ribosomes. Induces cold shock-response and enhances P450 expression in bacteria.
Sinônimo(s):
Tetracycline, Hydrochloride
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
concentração
≥900 μg/mg
cor
yellow
solubilidade
water: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25-26,30-32H,7,23H2,1-3H3;1H/b20-14-;/t9-,10-,15-,21+,22-;/m0./s1
chave InChI
DYQBMRZOOXYHIM-NCKOGSTASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
binding of aminoacyl tRNA to the A-site of ribosomes
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lech, K. and Brent, R. 1995. In Current Protocols in Molecular Biology, Vol. 1 (Ausubel, F.M., et al. eds.) John Wiley & Sons, New York Unit 1.4.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, p. 1.6, A.6.
Chopra, I. and Howe, T.G.B. 1978. Microbiol. Rev. 42, 707.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2