Documentos Principais
580559
Millipore
Paclitaxel, 6α-Hydroxy-
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel.
Sinônimo(s):
Paclitaxel, 6α-Hydroxy-, 6-Hydroxytaxol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H51NO15
Número CAS:
Peso molecular:
869.91
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C47H51NO15/c1-24-30(61-43(57)33(51)32(27-16-10-7-11-17-27)48-41(55)28-18-12-8-13-19-28)22-47(58)40(62-42(56)29-20-14-9-15-21-29)36-45(6,38(54)35(60-25(2)49)31(24)44(47,4)5)37(53)34(52)39-46(36,23-59-39)63-26(3)50/h7-21,30,32-37,39-40,51-53,58H,22-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t30-,32-,33+,34-,35+,36-,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1
chave InChI
NDCWHEDPSFRTDA-FJMWQILYSA-N
Descrição geral
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel (Cat. No. 580555).
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel (Cat. No. 580555). Note: 20 nmol = 17.4 µg.
Note: 20 nmol = 17.4 µg.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A metabolite of the anticancer agent Paclitaxel
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Reconstituição
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Outras notas
Baldwin, S.J., et al. 1999. Br. J. Clin. Pharmacol.48, 424.
Fischer, V., et al. 1999. Drug Metab. Dispos.27, 410.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
953.8 - 1041.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
512.1 - 560.7 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Paclitaxel from semisynthetic, ≥98%
Sigma-Aldrich
T7191
Paclitaxel
Genistein synthetic, ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G6649
Genistein