579002
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), solid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Sinônimo(s):
Tamoxifen, 4-Hydroxy-, (Z)-, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, 4-OH-TAM, Estrogen Receptor Signaling Regulator II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tamoxifen, 4-Hydroxy-, (Z)-, A cell-permeable, active metabolite of Tamoxifen that acts as a potent inhibitor of PKC. It is more potent than the parent compound and inhibits PKC by modifying its catalytic domain.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (heating may be required)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
chave InChI
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis 17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health 4, 364.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3