Documentos Principais
T176
Supelco
4-Hidroxitamoxifeno
analytical standard, (E) and (Z) isomers (50:50)
Sinônimo(s):
4-(1-[4-(Dimetilaminoetoxi)fenil]-2-fenil-1-butenil)fenol, 4-OHT, cis/trans-4-hidroxitamoxifeno
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 767,00
50 MG
R$ 3.017,00
R$ 767,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 767,00
50 MG
R$ 3.017,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H29NO2
Número CAS:
Peso molecular:
387.51
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 767,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3.CC\C(c4ccccc4)=C(\c5ccc(O)cc5)c6ccc(OCCN(C)C)cc6
InChI
1S/2C26H29NO2/c2*1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h2*5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+;26-25-
chave InChI
ZJLDABGSDWXVGE-BDSXMVAQSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
4-Hydroxytamoxifen is an antiestrogenic agent and one of the active metabolites of tamoxifen, formed upon its hydroxylation cytochrome P4502D6 (CYP2D6). Tamoxifen is used significantly in breast cancer as hormonal therapy.
Aplicação
The 4-Hydroxytamoxifen analytical standard can be used as follows:
  • Determination of tamoxifen and its three metabolites from dried blood spot (DBS) discs by ultra-high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS/MS)
  • Simultaneous estimation of tamoxifen, 4-hydroxytamoxifen, and endoxifen from DBS samples by UHPLC-MS/MS
  • Development and validation of a non-aqueous capillary electrophoretic (NACE) method coupled with capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D) to analyze tamoxifen and its three main metabolites after their liquid-liquid extraction (LLE) from human plasma samples obtained from breast cancer patients
  • Multi-residue analysis of human plasma samples to quantify tamoxifen and its degradation products using the non-aqueous capillary electrophoretic (NACE) method combined with UV-detection
  • Combined detection of tamoxifen and centchroman, along with their degradation products in human plasma samples by LC-ESI-MS/MS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabólito do medicamento quimioterápico tamoxifeno, com uma atividade de agonista/antagonista de estrógeno mais potente que a do fármaco original. Também ativo como inibidor intramembranar da peroxidação lipídica.
Outras notas
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Takashi K Ito et al.
PloS one, 9(7), e102186-e102186 (2014-07-25)
Risk factors for atherosclerosis accelerate the senescence of vascular endothelial cells and promote atherogenesis by inducing vascular inflammation. A hallmark of endothelial senescence is the persistent up-regulation of pro-inflammatory genes. We identified CDC42 signaling as a mediator of chronic inflammation
Michael J Chisamore et al.
PloS one, 4(5), e5624-e5624 (2009-05-23)
The orphan nuclear receptor estrogen-related receptor alpha (ERRalpha) is a member of the nuclear receptor superfamily. It was identified through a search for genes encoding proteins related to estrogen receptor alpha (ERalpha). An endogenous ligand has not been found. Novel
Paolo Cinelli et al.
BMC developmental biology, 8, 57-57 (2008-05-27)
The transcription factor STAT3 is a downstream target of the LIF signalling cascade. LIF signalling or activation is sufficient to maintain embryonic stem (ES) cells in an undifferentiated and pluripotent state. To further investigate the importance of STAT3 in the
Olga S Koutsopoulos et al.
PloS one, 6(11), e27498-e27498 (2011-11-19)
The large GTPase dynamin 2 is a key player in membrane and cytoskeletal dynamics mutated in centronuclear myopathy (CNM) and Charcot-Marie Tooth (CMT) neuropathy, two discrete dominant neuromuscular disorders affecting skeletal muscle and peripheral nerves respectively. The molecular basis for
Caroline Brossas et al.
The EMBO journal, 39(21), e99520-e99520 (2020-09-17)
Vertebrate genomes replicate according to a precise temporal program strongly correlated with their organization into A/B compartments. Until now, the molecular mechanisms underlying the establishment of early-replicating domains remain largely unknown. We defined two minimal cis-element modules containing a strong