573096
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable
≥95% (HPLC), lyophilized solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, PpYLKTK-mts, STAT3 Inhibitor IV
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable, The STAT3 Inhibitor Peptide, Cell-Permeable controls the biological activity of STAT3.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocker of Stat3 activation
Embalagem
Advertência
Sequência
Outras notas
Rojas, M., et al. 1998. Nat. Biotechnol.16, 370.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1