572650
SU9516
A cell-permeable 3-substituted indolinone compound that displays anti-proliferative and proapoptotic properties in tumor cells.
Sinônimo(s):
SU9516, 3-[1-(3H-Imidazol-4-yl)-meth-(Z)-ylidene]-5-methoxy-1,3-dihydro-indol-2-one
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cncc1C=C2c3c(ccc(c3)OC)NC2=O
InChI
1S/C13H11N3O2/c1-18-9-2-3-12-10(5-9)11(13(17)16-12)4-8-6-14-7-15-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk2/A
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lane, M.E., et al. 2001. Cancer Res.61, 6170.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1