569398
Stearic Acid
Sinônimo(s):
Stearic Acid, Octadecanoic Acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (GC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.5% saponifiable substance, as methyl ester
cor
white
solubilidade
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - Cleveland open cup