567565
Sodium Stibogluconate
A pentavalent antimony compound that irreversibly inhibits protein tyrosine phosphatase (PTPase) activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1) (99% inhibition at ~11 µM) by forming a stable complex.
Sinônimo(s):
Sodium Stibogluconate, SSG, Antimony Sodium Gluconate, NaSbv, PTP Inhibitor XXIV, SHP1 Inhibitor IV
Ensaio
≥90% dry basis (≥30% Sb content, titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2C6H10O7.3Na.9H2O.3O.2Sb/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;;;;;;;;;;;;;;;/h2*2-5,7-8,10H,1H2,(H,12,13);;;;9*1H2;;;;;/q2*-2;3*+1;;;;;;;;;;;;;2*+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m11................./s1
chave InChI
CUEDNFKBTFCOSV-UZVLBLASSA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PTPase activity, including Src homology PTPase-1 (SHP-1)
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Pathak, M.K. and Yi, T. 2001. J. Immunol.167, 3391.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3