565850
Shikonin
≥98% (HPLC), solid, Pyruvate kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Shikonin, Pyruvate Kinase Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Shikonin, A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - QL8000200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
chave InChI
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TNF-α-induced and B-16 melanoma-induced angiogenesis
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Li, H., et al. 1999. Phytother. Res.13, 236.
Yoon, Y., et al. 1999. Planta Med.65, 532.
Hisa, T., et al. 1998. Anticancer Res. 18, 783.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3