557352
RORα/γ Agonist, SR1078
The RORα/γ Agonist, SR1078 controls the biological activity of RORα/γ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
RORα/γ Agonist, SR1078, SR1078, N-(4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F9NO2/c18-15(19,20)11-3-1-9(2-4-11)13(28)27-12-7-5-10(6-8-12)14(29,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-8,29H,(H,27,28)
chave InChI
DUXWIYXHHGNUJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
RORα/γ
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wang, Y., et al. 2012. PLoS One.7, e34921.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2