SML0322
SR1001
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(5-(N-(4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)sulphamoyl)-4-methylthiazol-2-yl)acetamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H13F6N3O4S2/c1-7-11(29-12(22-7)23-8(2)25)30(27,28)24-10-5-3-9(4-6-10)13(26,14(16,17)18)15(19,20)21/h3-6,24,26H,1-2H3,(H,22,23,25)
chave InChI
OZBSSKGBKHOLGA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.