554325
Resveratrol
≥98% (HPLC), solid, COX-1 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Resveratrol, trans-3,4ʹ,5-Trihydroxystilbene
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Resveratrol, A phenolic product found in both grape skins and wines.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8158
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
chave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
COX-1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lin, H.Y., et al. 2002. J. Urol.168, 748.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Chun, Y.J., et al. 1999. Biochem. Biophys. Res. Commun.262, 20.
Jang, M., et al. 1997. Science 275, 218.
Chen, C.K., et al. 1996. Gen. Pharmacol.27, 363.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)