Documentos Principais
551600-M
Millipore
Quercetin, Dihydrate
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 43 nM), PI 3-K (IC₅₀ = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC₅₀ = 2 µM).
Sinônimo(s):
Quercetin, Dihydrate, 3,3ʹ,4ʹ,5,7-Pentahydroxyflavone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O7 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
338.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8034
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
acetic acid: 1 mg/mL
aqueous base: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O.O.O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
chave InChI
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC50 = 43 nM), PI 3-K (IC50 = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC50 = 2 µM). Also inhibits mitochondrial ATPase, phosphodiesterases, and protein kinase C. Induces apoptosis in K562, Molt-4, Raji, and MCAS tumor cell lines. Reported to activate sirtuins and promote the survival of eukaryotic cells.
A cell-permeable inhibitor of PIM1 kinase (IC50 = 43 nM), PI 3-K (IC50 = 3.8 µM) and phospholipase A2 (IC50 = 2 µM). Also inhibits mitochondrial ATPase, phosphodiesterases, and protein kinase C. Induces apoptosis in K562, Molt-4, Raji, and MCAS tumor cell lines. Reported to activate sirtuins and promote the survival of eukaryotic cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
PI 3-kinase
Target IC50: 43 nM, 3.8 µM, 2 µM against PIM1 kinase, PI 3-K, and phospholipase A2, respectively
Advertência
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Outras notas
Bullock, A.N., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7604.
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Wei, Y.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 4952.
Shibasaki, F., et al. 1993. Biochem. J.289, 227.
Matter, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Comm.186, 624.
Levy, J., et al. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.123, 1227.
Graziani, Y., et al. 1983. Eur. J. Biochem.135, 583.
Gschwendt, M., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun. 117, 444.
Ruckstuhl, M., et al. 1979. Biochem. Pharmacol.28, 535.
Beretz, A., et al. 1978. Experientia 34, 1054.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5