Documentos Principais
5.38763
Sigma-Aldrich
CD38 Inhibitor
≥98% (HPLC), solid, CD38 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
CD38 Inhibitor, Compound 78c, CD38i_78c, 78c, Cluster of Differentiation 38 Inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27N3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
413.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
CD38 Inhibitor,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light brown to brown
white to light brown
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1cncc1c2cc3c(cc2)N(C(=O)C=C3N[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCCOC)C
InChI
1S/C22H27N3O3S/c1-25-20-8-3-15(21-13-23-14-29-21)11-18(20)19(12-22(25)26)24-16-4-6-17(7-5-16)28-10-9-27-2/h3,8,11-14,16-17,24H,4-7,9-10H2,1-2H3/t16-,17-
chave InChI
VJQALSOBHVEJQM-QAQDUYKDSA-N
Descrição geral
A cell-permeable, orally bioavailable, non-toxic thiazolyl-quinolinone derived compound that acts as a potent, selective and reversible inhibitor of CD38 (IC50 = 7.3 & 1.9 nM for human & mouse CD38, respectively; Ki = 0.3 nM for human wt-CD38). Shown to bind to the catalytic active site. Displays attractive PK properties in mice (p.o. 30 mg/kg: t1/2 = 3.5 h, Cmax = 10.8 µg/ml; i.v. 2 mg/kg: t1/2 = 5.3 h, Cmax = 2.98 µg/ml, Cl = 21 ml/min/kg, Vdss = 1.3 L/kg). Rapidly elevates NAD levels by several folds in both liver and gastrocnemius tissue in a diet induced obese mouse (30 mg/kg, p.o.).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
CD38
Reversible: yes
Target IC50: 7.3 & 1.9 nM for human & mouse CD38, respectively
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Haffner, C.D., et al. 2015. J. Med. Chem.58, 3548.
Tarrago, M.G., et al. 2018 Cell. Metab.27, 1081.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3