Documentos Principais
05-840
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IDO (indolamina 2,3-dioxigenase), clone 10.1
clone 10.1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Indoleamine 2,3-dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... IDO1(3620)
mouse ... Ido1(15930)
Descrição geral
A indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) é uma enzima responsável pela conversão do triptofano em quinureninas. A IDO é expressa por diversos tecidos e sua expressão pode ser aumentada por estimulação com interferon gama. A IDO modula os níveis do aminoácido triptofano, que é vital para o crescimento celular, mas também está envolvida na supressão da resposta imune. A IDO pode estar envolvida na supressão da resposta imune a tumores e o bloqueio da via da IDO pode ser um possível alvo para imunoterapia.
Especificidade
Reconhece IDO (indolamina 2,3-dioxigenase), Mr 42 kDa.
Imunogênio
Proteína de fusão GST correspondente aos resíduos 78-184 da indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) humana. Clone 10.1.
Aplicação
Imunocitoquímica: um lote anterior foi utilizado por um laboratório independente em células Phoenix transfectadas com um vetor de expressão.
Imuno-histoquímica: um lote anterior desse anticorpo foi usado para detectar IDO em retina humana, tumor ocular primário e cortes de tecido de tumor hepático metastático (Chen, P.W., et al. Experimental Eye Research 85(2007) 617-625).
O anticorpo anti-IDO (indolamina 2,3-dioxigenase), clone 10.1, é um anticorpo contra a IDO (indolamina 2) para uso em IC e WB.
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em lisados de células HeLa tratados e não tratados com IFN-gama (24 horas).
Análise de western blot:
uma diluição de 1:500 deste lote detectou IDO em 10 ug de lisados de células HeLa tratados e não tratados com IFN-gama.
Descrição-alvo
42 kDa
Ligação
Substitui: 04-1056
forma física
Formato: Purificado
IgG monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo 70% de tampão de armazenamento de tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, com 0,05% de azida sódica e 30% de glicerol.
Nota de análise
Controle
Lisados de células HeLa humanas estimuladas com IFN-gama, linfócitos do sangue periférico humano estimulados com IFN-gama.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Mechanism of interferon-gamma action. Characterization of indoleamine 2,3-dioxygenase in cultured human cells induced by interferon-gamma and evaluation of the enzyme-mediated tryptophan degradation in its anticellular activity.
Takikawa, O, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 263, 2041-2048 (1988)
Ying Lu et al.
Blood, 119(4), 1075-1085 (2011-12-02)
Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) can eradicate chemorefractory leukemia through the graft-versus-leukemia (GVL) activity of donor T cells. However, the clinical success of allo-HSCT is limited by the graft-versus-host disease (GVHD) activity of donor T cells. We have reported
Annabel Meireson et al.
Frontiers in immunology, 12, 736498-736498 (2021-09-25)
Immune escape is an early phenomenon in cancer development/progression. Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is a normal endogenous mechanism of acquired peripheral immune tolerance and may therefore be tumor-promoting. This study investigated the clinical relevance of IDO1 expression by immune cells
M W Taylor et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 5(11), 2516-2522 (1991-08-01)
Interferons have been shown to be potential anti-cancer agents and to inhibit tumor cell growth in culture. The in vivo mechanism of the anti-proliferative effect may be direct or indirect through the immune system; however, in vitro a primary mechanism
David H Munn et al.
Science (New York, N.Y.), 297(5588), 1867-1870 (2002-09-14)
Antigen-presenting cells (APCs) can induce tolerance or immunity. We describe a subset of human APCs that express indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and inhibit T cell proliferation in vitro. IDO-positive APCs constituted a discrete subset identified by coexpression of the cell-surface markers