5.38005
BHPI
Sinônimo(s):
BHPI, 3,3- bis(4-Hydroxyphenyl)-7-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Estrogen Receptor α Inhibitor, 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-7-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Estrogen Receptor α Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C(=CC=C1)C(C(=O)N2)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)O
chave InChI
FABLAHMQSQFDHR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ERα
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3