Documentos Principais
Z509205
Watch glasses
O.D. 40 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 389,00
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 389,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 389,00
Check Cart for Availability
Materiais
concave
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
40 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)