5.32757
RIPK2 Inhibitor, OD36
Sinônimo(s):
RIPK2 Inhibitor, OD36, RIPK2 inhibitor, RIP kinase inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
5.3 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
RIPK2
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3