5.32282
DOT1L Inhibitor, EPZ004777
Sinônimo(s):
DOT1L Inhibitor, EPZ004777, 1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl), HMTase Inhibitor XVI, EPZ4777
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
400 pM IC50
300 pM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
water: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C28H41N7O4/c1-17(2)34(13-6-12-30-27(38)33-19-9-7-18(8-10-19)28(3,4)5)15-21-22(36)23(37)26(39-21)35-14-11-20-24(29)31-16-32-25(20)35/h7-11,14,16-17,21-23,26,36-37H,6,12-13,15H2,1-5H3,(H2,29,31,32)(H2,30,33,38)/t21-,22-,23-,26-/m1/s1
chave InChI
WXRGFPHDRFQODR-ICLZECGLSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
DOT1L
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Yu, W., et al. 2012. Nat. Commun.3, 1288.
Daigle, S.R., et al. 2011. Cancer Cell.20, 53.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3