5.31976
MPS1 Inhibitor III, AZ3146
Sinônimo(s):
MPS1 Inhibitor III, AZ3146, AZ 3146, AZ-3146, Monopolar Spindle 1 Kinase Inhibitor, AZ3146
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
~35 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
purple
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCC(CC1)Oc2cc(c(cc2)Nc3nc4[n]([c]([n](c4cn3)C)=O)C5CCCC5)OC)C
InChI
1S/C24H32N6O3/c1-28-12-10-17(11-13-28)33-18-8-9-19(21(14-18)32-3)26-23-25-15-20-22(27-23)30(24(31)29(20)2)16-6-4-5-7-16/h8-9,14-17H,4-7,10-13H2,1-3H3,(H,25,26,27)
chave InChI
YUKWVHPTFRQHMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3