5.30729
AAA-ATPase Drg1 Inhibitor, Diazaborine
Sinônimo(s):
AAA-ATPase Drg1 Inhibitor, Diazaborine, 2-tosylbenzo[d][1,2,3]diazaborinin-1(2H)-ol, Ribosome Biogenesis Inhibitor, Diazaborine, Drg1 inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
26 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Drg1 AAA-ATPase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Pertschy B., et al. 2004. Mol. Cell. Biol. 24, 6476.
Baldock, C. et al. 1998. Biochem. Pharmacol. 55, 1541.
Grassberger M., et al. 1984. J Med Chem.27, 947.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3