5.30510
OxPhos Inhibitor, VLX600
Sinônimo(s):
OxPhos Inhibitor, VLX600, 1-(2-Pyridinyl)ethanone(6-methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone, ( Z)-6-Methyl-3-(2-(1-(pyridin-2-yl)ethylidene)hydrazinyl)-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole, 6-Methyl-3-((2 Z)-2-(1-(2-pyridinyl)ethylidene)hydrazino)-5H-[1,2,4]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C(=CC=C1)C3=C(N2)N=C(N=N3)NN=C(C)C4=CC=CC=N4
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
mitochondria
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3