Documentos Principais
524748
Sigma-Aldrich
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b
The PDE4D Inhibitor, GEBR-7b controls the biological activity of PDE4D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b, GEBR-7b, (E)-3-(cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, O-2-(2,6-dimethylmorpholino)-2-oxoethyl oxime
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
390.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
semisolid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(/C([H])=N/OCC(N3CC(C)OC(C)C3)=O)C=C1
chave InChI
JEXHQZPMUKFOIV-SSDVNMTOSA-N
Descrição geral
A cell permeable, potent, and selective oxime PDE4D inhibitor (IC50 = 0.67 µM) which displays much reduced activities toward other PDE4 isoforms. It is shown to cause a significant 40% increase in extracellular cAMP in the hippocampus of freely moving rats in vivo at 100 µM, but has no effect on Aβ levels. This compound elicits cognitive enhancement in vivo at the optimum dose of 0.003 mg/kg in both mice and rat models, and unlike rolipram, does not cause emesis-like behavior in rodents.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Bruno, O., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.in press.
Bruno, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6546.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2