Documentos Principais
5.23001
Millipore
Trocar
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Sinônimo(s):
Septum Needle, Needle, Bag connector
About This Item
Código UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
metal body
embalagem
pkg of 1 unit
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with Dilucult
Descrição geral
Trocar for broth bags
Aplicação
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Informações legais
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany