Documentos Principais
CAD9931
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 20G, L × diam. 1.2 in. × 1.9 mm , ball
Sinônimo(s):
Animal feeding needle
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 6.056,00
R$ 6.056,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 6.056,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
R$ 6.056,00
Check Cart for Availability
tamanho
20G
embalagem
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
C × diâmetro
1.2 in. × 1.9 mm , ball
Descrição geral
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)