513000
PD 98059
≥98% (HPLC), solid, MEK inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PD 98059, 2ʹ-Amino-3ʹ-methoxyflavone, MEK Inhibitor V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PD 98059, PD 98059, CAS 167869-21-8, is a cell-permeable, selective & reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK). Inhibits MAP Kinase activation and subsequent phosphorylation of MAP Kinase substrates.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
methanol: 0.7 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1c2[o]c3c([c](c2)=O)cccc3)OC
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
chave InChI
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MAP kinase kinase (MEK)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kültz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 13645.
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3