5.09453
JHDM Inhibitor VII, JIB-04
Sinônimo(s):
JHDM Inhibitor VII, JIB-04, 5-Chloro-2-((2 E)-2-(phenyl(2-pyridinyl)methylene)hydrazino)pyridine, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XIII, NSC693627, JIB04
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
chave InChI
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Jumonji family of histone demethylases
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3