MABN1796
Anti-LRP1 Antibody, 85 kDa subunit Antibody, clone 6F8
clone 6F8, from mouse
Sinônimo(s):
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, A2MR, Alpha-2-macroglobulin receptor, APER, Apolipoprotein E receptor, CD19, Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 85 kDa subunit, LRP-85
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP1(4035)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot was employed as the capture antibody for the detection of LRP1 in different human brain regions by sandwich ELISA. a strong positive correlation between LRP1 and PSD95 regional distribution was observed (Shinohara, M., et al. (2013). Acta Neuropathol. 125(4):535-547).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected siRNA-mediated LRP1 knockdown in human brain vascular pericytes (Casey, C.S., et al. 2015. J. Biol. Chem. 290(22):14208-14217).
Note: The use of 5% skim milk as the blocking agent and 1-2 hr instead of overnight primary incubation time is recommended for Western blotting application to minimize non-specific background.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LRP1 85 kDa subunit in 10 µg of mouse whole brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1