5.08053
Mcl-1 Inhibitor II
Sinônimo(s):
Mcl-1 Inhibitor II, 7-((4-Ethylpiperazin-1-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)quinolin-8-ol, Myeloid Cell Leukemia-1 Inhibitor II, Myeloid Cell Leukemia-1 Inhibitor II, 7-((4-Ethylpiperazin-1-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)quinolin-8-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mcl-1
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3