PHL83333
Decursin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0%
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
chave InChI
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente