506174
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L
Sinônimo(s):
p38 MAP Kinase Inhibitor XIX, Skepinone-L, (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2 R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one), (2-(2,4-Difluorophenylamino)-7-[2R-,3-dihydroxypropoxy]-10,11-dihydro-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-one)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Koeberle, S.C., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.8, 141.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2