506153
p38 MAP Kinase Inhibitor IV
The p38 MAP Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 1638-41-1, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
p38 MAP Kinase Inhibitor IV, 2,2ʹ-Sulfonyl-bis-(3,4,6-trichlorophenol), MT4
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 4.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c2c(c(cc(c2O)Cl)Cl)Cl)c1c(c(cc(c1O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl6O4S/c13-3-1-5(15)9(19)11(7(3)17)23(21,22)12-8(18)4(14)2-6(16)10(12)20/h1-2,19-20H
chave InChI
AKUKHICVNCCQHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3