5.05855
Adenovirus Proteinase Inhibitor
powder, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Adenovirus Proteinase Inhibitor, NSC 37249, 2-(Dicyclohexylamino)-N-(4-(4-((2-(dicyclohexylamino)acetyl)amino)phenyl)sulfonylphenyl)acetamide, N,Nʹ-(Sulfonyldi-4,1-phenylene)bis(2-(dicyclohexylamino)acetamide, AVP Inhibitor, AVP Inhibitor, 2-(Dicyclohexylamino)-N-(4-(4-((2-(dicyclohexylamino)acetyl)amino)phenyl)sulfonylphenyl)acetamide, N,Nʹ-(Sulfonyldi-4,1-phenylene)bis(2-(dicyclohexylamino)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Adenovirus Proteinase Inhibitor, NSC 37249,
Ensaio
≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
5% TFA in ethanol: 5 mg/mL
DMSO: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c4ccc(cc4)NC(=O)CN(C6CCCCC6)C5CCCCC5)c1ccc(cc1)NC(=O)CN(C3CCCCC3)C2CCCCC2
InChI
1S/C40H58N4O4S/c45-39(29-43(33-13-5-1-6-14-33)34-15-7-2-8-16-34)41-31-21-25-37(26-22-31)49(47,48)38-27-23-32(24-28-38)42-40(46)30-44(35-17-9-3-10-18-35)36-19-11-4-12-20-36/h21-28,33-36H,1-20,29-30H2,(H,41,45)(H,42,46)
chave InChI
JQYJJPSTWWRURQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
AVP co-factor pVIc (GVQSLKRRRCF) N-terminal binding pocket
AVP-pVIc substrate-binding site
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3