5.05315
A 438079
Sinônimo(s):
A 438079, 3-((5-(2,3-dichlorophenyl)-1H-tetrazol-1-yl)methyl)pyridine hydrochloride, P2X7 Purinergic Receptor Antagonist, A 438079, A438079, A-438079
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H9Cl2N5.ClH/c14-11-5-1-4-10(12(11)15)13-17-18-19-20(13)8-9-3-2-6-16-7-9;/h1-7H,8H2;1H
chave InChI
MBTJFFMIPPMRGR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
P2X₇
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wang B, et al., 2013, Purinergic Signal.9, 101.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3