Documentos Principais
B5906
Sigma-Aldrich
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides
Powder
Sinônimo(s):
Bacteriochlorophyll a
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.417,00
5 MG
R$ 8.517,00
R$ 2.417,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.417,00
5 MG
R$ 8.517,00
About This Item
Fórmula linear:
C55H74N4O6Mg
Número CAS:
Peso molecular:
911.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 2.417,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides,
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
dark blue
light green to blue-green
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, light green
ε (coeficiente de extinção)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
chave InChI
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
Descrição geral
Bacteriochlorophylls are photosynthetic pigments, that are present in most of the bacteria.[1]
Aplicação
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides has been used as a standard to calibrate the high performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bacteriochlorophyll/BchF or 3-vinyl-bacteriochlorophyll hydratase is an enzyme present in bacteria, which helps in producing bacteriochlorophyll a. Bacteriochlorophyll a is formed from chlorophyllide a.[3]
Qualidade
Partially purified
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Origin of bacteriochlorophyll a and the early diversification of photosynthesis
Cardona T
Testing, 11(3), e0151250-e0151250 (2016)
Vertical gradient of nutrients in two dimictic lakes- influence of phototrophic sulfur bacteria on nutrient balance
Selig U, et al.
Aquatic sciences, 66(3), 247- 256 (2004)
Anticancer Drugs Acting via Radical Species: Radiotherapy and Photodynamic Therapy of Cancer
Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, 133-195 (2015)