Documentos Principais
1.07657
Millipore
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.30 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
200-559-2
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
390 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
202 °C
solubilidade
161 g/L
densidade volumétrica
500 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: White to yellowish, finely cristallized powder
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +54.4 - +55.9 °
Acidity or alkalinity: passes test
Loss on drying (80 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Water: 4.5 - 5.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Lactose tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17814
Lactose
Lactose Monohydrate analytical standard
Supelco
47287-U
Lactose Monohydrate
Lactose (anhydrous) European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1206000
Lactose (anhydrous)
Lactose, Anhydrous Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1025
Lactose, Anhydrous
Proteose-Peptone suitable for microbiology
Millipore
82450
Proteose-Peptone