Documentos Principais
5.05051
Sigma-Aldrich
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid
Sinônimo(s):
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid, Ionotropic Glutamate Receptor Antagonist, PDA, cis PDA, cis-Piperidine-2,3-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO4
Número CAS:
Peso molecular:
173.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(C(CCC1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
PTLWNCBCBZZBJI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A non-specific antagonist of NMDA, AMPA and kainate ionotropic receptors and a partial agonist for NMDA receptors. Used in blocking general excitatory synaptic transmissions.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Tong, G., et al. 1994. Neuron13, 1195.
Leach, J., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.121, 173.
Watkins, C., et al. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.21, 165.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3