Documentos
5.05026
Sigma-Aldrich
DNQX Disodium Salt
Sinônimo(s):
DNQX Disodium Salt, AMPA Glutamate Receptor Antagonist, DNQX, Kainate Glutamate Receptor Antagonist, DNQX
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H2N4Na2O6
Número CAS:
Peso molecular:
296.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark brown
solubilidade
H2O: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
chave InChI
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent competitive antagonist selective for AMPA/kainate glutamate receptors (IC50 = 0.19-1.66 µM and 0.35 µM for AMPA and GluK2 receptors, respectively). Routinely used as a tool to distinguish the role of neurotransmissions mediated by AMPA/kainate and NMDA receptors in studying brain functions and disorders.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
AMPA
Secondary Target
GluK2
Target IC50: 0.19 to 1.66 uM
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Lee, S., et al. 2010. J. Neurophysiol.103, 1728.
Honor, T., et al. 1998. Science.241, 701.
Watkins, J., et al. 1990. Adv. Exp. Med. Biol.268, 49.
Davies, S., et al. 1990. Int. Rev. Neurobiol.32, 28.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3