Documentos Principais
5.04570
Sigma-Aldrich
Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus
InSolution, 25 mM in DMSO
Sinônimo(s):
InSolution Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus, NSC 177382
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H64N4O16
Número CAS:
Peso molecular:
844.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
chave InChI
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
A 25 mM (5 mg/237 µL) sterile-filtered solution of Tunicamycin, Streptomyces lysosuperficus (Cat. No. 654380).in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -7-°C.
Aqueous solutions can be prepared from stock solutions in DMSO by diluting with H₂O at pH 8.0 to 10.0 or with appropriate buffers at pH >7.0 (preferably >8.0).
Outras notas
Tordai, A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.206, 857.
Price, B.D., et al. 1992. J. Cell Physiol.152, 545.